Drukuj
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
456900010 456900050 456902500
ACRO456900010EA 1030 PLN
ACRO456900010 ACRO456900050 ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formuła: C₁₀H₁₀F₃IO
MW: 330.09 g/mol
Temp. topnienia: 75…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10567056
Numer CAS: 887144-97-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
HPLC ≥94 %