Drukuj
Gemcitabine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456890010 456890050
ACRO456890010EA 575 PLN
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Formuła: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Temp. topnienia: 292 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869720
Numer CAS: 95058-81-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %