Drukuj
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
456880050 456880250
ACRO456880050EA 196 PLN
ACRO456880050 ACRO456880250
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate 98%
Ciprofloxacin hydrochloride hydrate
Formuła: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00242856
Numer CAS: 128074-72-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.0 to 7.0 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %