Drukuj
(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456800010 456800050
ACRO456800010EA 368 PLN
ACRO456800010 ACRO456800050
(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide 98%
(S)-(+)-p-Toluenesulphinamide
Formuła: C₇H₉NOS
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06858375
Numer CAS: 188447-91-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Optical rotation +80° to +89° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)