Drukuj
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456780010 456780050
ACRO456780010EA 282 PLN
ACRO456780010 ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂ClNO
MW: 137.6100 g/mol
Temp. topnienia: 126…128.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18382515
Numer CAS: 953780-78-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O