Drukuj
3-Amino-1-metylopirazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
456730050 456730250
ACRO456730050EA 225 PLN
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-metylopirazol 97%
3-Amino-1-metylopirazol
Formuła: C₄H₇N₃
Temp. Wrzenia: 93…94 °C (,5 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466340
Numer CAS: 1904-31-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %