Drukuj
2-Chlorothiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 188 PLN
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorothiazole 97%
2-Chlorothiazole
Formuła: C₃H₂ClNS
Temp. Wrzenia: 145…146 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,378 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210701
Numer CAS: 3034-52-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %