Drukuj
Copper(II) pyrithione
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
457210010 457210050
ACRO457210010EA 511 PLN
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formuła: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02660770
Numer CAS: 14915-37-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %