Drukuj
Kwas octowy 50% water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456870050 456870250
ACRO456870050EA 316 PLN
ACRO456870050 ACRO456870250
Kwas octowy 50% water
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Temp. Zapłonu: >60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Jednostka: 2790
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %