Drukuj
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
456490010 456490050
ACRO456490010EA 344 PLN
ACRO456490010 ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Formuła: C₆H₅NO₂
Temp. topnienia: 157…158 °C
Gęstość: 1,148 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03180268
Numer CAS: 71189-15-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %