Drukuj
Salbutamol sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456460010 456460050
ACRO456460010EA 483 PLN
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Formuła: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055200
Numer CAS: 51022-70-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %