Drukuj
Diallylmethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
456340050 456340250 456341000
ACRO456340050EA 281 PLN
ACRO456340050 ACRO456340250 ACRO456341000
Diallylmethylamine 98%
Diallylmethylamine
Formuła: C₇H₁₃N
Temp. Wrzenia: 111 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,789 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039824
Numer CAS: 2424-01-3
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %