Drukuj
Lutein 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: E 161b, (6'R)-β,ε-carotene-3R,3'R-diol, Xanthophyll, (1R,4R)-4-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-((R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-enol
456160010 456160050
ACRO456160010EA 1570 PLN
ACRO456160010 ACRO456160050
Lutein 90%
Lutein
Formuła: C₄₀H₅₆O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08435941
Numer CAS: 127-40-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %