Drukuj
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
457350010 457350050
ACRO457350010EA 1100 PLN
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₆H₇NO₃
Temp. topnienia: 229…231 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06011090
Numer CAS: 2510-37-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %