Drukuj
N-Formyl-L-proline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456420010 456420050
ACRO456420010EA 413 PLN
ACRO456420010 ACRO456420050
N-Formyl-L-proline 97%
N-Formyl-L-proline
Formuła: C₆H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037321
Numer CAS: 13200-83-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.39 to 10.17 % N
Specific optical rotation -115° to -130° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)