Drukuj
Oleanolic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
456120050 456120250
ACRO456120050EA 418 PLN
ACRO456120050 ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Formuła: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456.71 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064914
Numer CAS: 508-02-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥96.0 %