Drukuj
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 460 PLN
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formuła: C₅H₉N₃
Temp. Wrzenia: 140 °C (8 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03419808
Numer CAS: 863548-52-1
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %