4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
455730050
455730250
ACRO455730050EA
239
PLN
ACRO455730050
ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formuła:
C₁₃H₁₀O₃ Temp. topnienia: 164…165 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00053304 Numer CAS: 2444-19-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 166 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |