Sól sodowa penicyliny G 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
455690250
455690010
455690050
ACRO455690250EA
570
PLN
ACRO455690250
ACRO455690010
ACRO455690050
Sól sodowa penicyliny G 98%
Sól sodowa penicyliny G
Formuła:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069666 Numer CAS: 69-57-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 5.0 to 7.5 |
Specific optical rotation | +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |