Drukuj
4-tert-Butylocykloheksyloamina cis- and trans-mixture 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 215 PLN
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylocykloheksyloamina cis- and trans-mixture 97%
4-tert-Butylocykloheksyloamina
Formuła: C₁₀H₂₁N
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013763
Numer CAS: 5400-88-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)