Drukuj
4-Cyano-1-butyne 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
455590010 455590050
ACRO455590010EA 208 PLN
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 79 °C (39 mmHg)
Gęstość: 0,9063 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041563
Numer CAS: 19596-07-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %