Drukuj
Amphotericin B 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
455490010 455490050
ACRO455490010EA 749 PLN
ACRO455490010 ACRO455490050
Amphotericin B 85%
Amphotericin B
Formuła: C₄₇H₇₃NO₁₇
Temp. topnienia: >170 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00877763
Numer CAS: 1397-89-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Powder
UV spectrum Complies
Water ≤10 %
HPLC ≥80 %