Drukuj
Clotrimazole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 406 PLN
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Formuła: C₂₂H₁₇ClN₂
MW: 344.84 g/mol
Temp. topnienia: 141…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00057220
Numer CAS: 23593-75-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %