Drukuj
Tazobactam sodium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
455370010 455372500
ACRO455370010EA 1360 PLN
ACRO455370010 ACRO455372500
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
Formuła: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Temp. topnienia: 140…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00917472
Numer CAS: 89785-84-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥88 %