Drukuj
Carbenicillin disodium salt 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
455360010 455360050
ACRO455360010EA 714 PLN
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicillin disodium salt 90%
Carbenicillin disodium salt
Formuła: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Temp. Wrzenia: 738 °C
Temp. topnienia: >200 °C
Temp. Zapłonu: 400 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00077683
Numer CAS: 4800-94-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %