Drukuj
Imipenem monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010 455322500
ACRO455320010EA 3620 PLN
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Formuła: C₁₂H₁₇N₃O₄S
MW: 317.36 g/mol
Temp. topnienia: 193…198 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09753321
Numer CAS: 74431-23-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %