Siarczan gentamycyny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
455310010
455310050
455310250
ACRO455310010EA
206
PLN
ACRO455310010
ACRO455310050
ACRO455310250
Siarczan gentamycyny
Siarczan gentamycyny
Temp. topnienia:
218…237 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00270181 Numer CAS: 1405-41-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥590 µg/mg (On dried basis) |
Loss on drying | ≤18.0 % (Vacuum, 110°C, 3h) |
Sulfated ash | ≤1.0 % |
pH | 3.5 to 5.5 (c=4, water) |
Specific optical rotation | (On dried basis) |