Drukuj
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
455300010 455300050
ACRO455300010EA 320 PLN
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Formuła: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150735
Numer CAS: 7081-44-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %