Drukuj
Cefoxitin sodium 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
455280010 455280050
ACRO455280010EA 0 PLN
ACRO455280010 ACRO455280050
Cefoxitin sodium 94%
Cefoxitin sodium
Formuła: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079042
Numer CAS: 33564-30-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥93 %
Specific optical rotation +206° to +214° (20°C, 589 nm) (c= 1, methanol)