Drukuj
Fosforan 4-nitrofenylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitrophenyl dihydrogen phosphate, pNpp, p-Nitrophenyl phosphate
455010100 455010500
ACRO455010100EA 656 PLN
ACRO455010100 ACRO455010500
Fosforan 4-nitrofenylu 97%
Fosforan 4-nitrofenylu
Formuła: C₆H₆NO₆P
MW: 219.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 458 °C
Temp. topnienia: 153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 330-13-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %