Drukuj
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
453290010 453290050
ACRO453290010EA 483 PLN
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Formuła: C₈H₈O₄·xH₂O
Temp. topnienia: 152…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00210536
Numer CAS: 480-64-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %