Drukuj
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 144 PLN
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formuła: C₈H₁₂O
Temp. Wrzenia: 168 °C
Gęstość: 0,893 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043647
Numer CAS: 1604-28-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %