Drukuj
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
452920050 452920010
ACRO452920050EA 1280 PLN
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formuła: C₁₉H₁₅N₂P
Temp. topnienia: 160…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038528
Numer CAS: 73789-56-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %