Drukuj
tlenek cyny (IV) 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 1580 PLN
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
tlenek cyny (IV) 99%, pure
tlenek cyny (IV)
Formuła: O₂Sn
MW: 150.71 g/mol
Temp. topnienia: 1624.85
Gęstość: 6.95 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011244
Numer CAS: 18282-10-5
Klasyfikacja Merck : 14,08778
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)