Drukuj
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450030010 450030050
ACRO450030010EA 1180 PLN
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formuła: C₅H₇N₃O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847813
Numer CAS: 868696-42-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %