Drukuj
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
450000010 450000050
ACRO450000010EA 520 PLN
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formuła: C₆H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 87 °C (15 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08277268
Numer CAS: 100367-39-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %