Drukuj
siarczan (VI) litu, bezwodny for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
447550010 447552500
ACRO447550010EA 1390 PLN
ACRO447550010 ACRO447552500
siarczan (VI) litu, bezwodny for analysis
siarczan (VI) litu
Formuła: Li₂O₄S
Temp. topnienia: 859 °C
Gęstość: 2,22 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011086
Numer CAS: 10377-48-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %