Drukuj
eter metylowo-tert-butylowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447470010 447470025
ACRO447470010EA 273 PLN
ACRO447470010 ACRO447470025
eter metylowo-tert-butylowy ACS
eter metylowo-tert-butylowy
Formuła: (CH₃)₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –110 °C
Gęstość: 0,7404 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008812
Numer CAS: 1634-04-4
Jednostka: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤1 ppm