Drukuj
Aceton, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447450010 447450250
ACRO447450010EA 180 PLN
ACRO447450010 ACRO447450250
Aceton, meets analytical specification of Ph.Eur.
Aceton
Formuła: CH₃COCH₃
Temp. Wrzenia: 56 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008765
Numer CAS: 67-64-1
Jednostka: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.3 %
Appearance of solution Clear colorless
Identification Passes test
Relative density 0.790 to 0.793
Residue after evaporation ≤50 ppm
Related substances ≤2 ppm (Benzene)
Acidity/alkalinity Passes test
Insoluble matter (in water) Passes test
Reducing substances Passes test