Drukuj
Doxycycline hyclate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446060050 446060250 446061000
ACRO446060050EA 219 PLN
ACRO446060050 ACRO446060250 ACRO446061000
Doxycycline hyclate 97%
Doxycycline hyclate
Formuła: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07357237
Numer CAS: 24390-14-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 1.4 to 2.8 %
HPLC ≥96.0 %