Drukuj
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 366 PLN
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₄H₃NO₂S
MW: 129.1371 g/mol
Temp. topnienia: 195…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00623589
Numer CAS: 3973-08-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %