Drukuj
Rifampicyna 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 207 PLN
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicyna 95%
Rifampicyna
Formuła: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822.95 g/mol
Temp. topnienia: 183 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151389
Numer CAS: 13292-46-1
Klasyfikacja Merck : 12,08382
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %