Drukuj
Tobramycin 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
455430010 455430050 455430250
ACRO455430010EA 303 PLN
ACRO455430010 ACRO455430050 ACRO455430250
Tobramycin 95+%
Tobramycin
Formuła: C₁₈H₃₇N₅O₉
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077885
Numer CAS: 32986-56-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (on dry substance)