Drukuj
4-Bromo-o-toluic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 381 PLN
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. topnienia: 182…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040905
Numer CAS: 68837-59-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %