Drukuj
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
443150050 443150100 443150250
ACRO443150050EA 292 PLN
ACRO443150050 ACRO443150100 ACRO443150250
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) 98% analytical standard
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formuła: C₂H₅NaO₃S₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007535
Numer CAS: 19767-45-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 to 102 % (On dried substance)
Loss on drying ≤2 %