Drukuj
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
442590050 442590250
ACRO442590050EA 430 PLN
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formuła: C₁₄H₁₅N
Temp. topnienia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059317
Numer CAS: 620-93-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %