Drukuj
Metanosulfonian sodu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methanesulphonic acid sodium salt
442110050 442111000 442115000
ACRO442110050EA 209 PLN
ACRO442110050 ACRO442111000 ACRO442115000
Metanosulfonian sodu 99%
Metanosulfonian sodu
Formuła: CH₃NaO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064389
Numer CAS: 2386-57-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Free acid ≤1 %