Drukuj
Heksanian metylu 99% analytical standard for GC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 192 PLN
ACRO414420010 ACRO414420050
Heksanian metylu 99% analytical standard for GC
Heksanian metylu
Formuła: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 151 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –71 °C
Gęstość: 0.884 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009510
Numer CAS: 106-70-7
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %