Drukuj
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 291 PLN
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formuła: C₈H₇NO₂S
MW: 181.21 g/mol
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009977
Numer CAS: 19158-51-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %