Drukuj
Sulbactam
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sulbactam acid, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid 4,4-Dioxide
455350050 455350250
ACRO455350050EA 421 PLN
ACRO455350050 ACRO455350250
Sulbactam
Sulbactam
Formuła: C₈H₁₁NO₅S
MW: 233.24 g/mol
Temp. topnienia: 156 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00867005
Numer CAS: 68373-14-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %